T1580
Anti-TDP-43 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ALS10, Anti-TARDBP, Anti-TARDP43
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using rat, mouse, and human kidney
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells
western blot: 1-2 μg/mL using human U2OS cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TARDBP(23435)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)