SAB4200224
Anti-phospho-TDP-43 (pSer410) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-phospho-ALS10, Anti-phospho-TAR DNA binding protein 43, Anti-phospho-TARDBP, Anti-phospho-TARDP43
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using HepG2 and NIH3T3 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer410)
Informazioni sul gene
human ... TARDBP(23435)
mouse ... Tardbp(230908)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)