T1705
Anti-TDP-43 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ALS10, Anti-TARDBP, Anti-TARDP43, Anti-Tar DNA binding protein 43
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using rat, mouse or human kidney
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using human U2OS cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TARDBP(23435)
Descrizione generale
Specificità
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2