T1505
Tetraisopropyl pyrophosphoramide
butyrylcholinesterase inhibitor
Sinonimo/i:
Tetra(monoisopropyl)pyrophosphortetramide, iso-OMPA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Punto di fusione
149-151 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)NP(=O)(NC(C)C)OP(=O)(NC(C)C)NC(C)C
InChI
1S/C12H32N4O3P2/c1-9(2)13-20(17,14-10(3)4)19-21(18,15-11(5)6)16-12(7)8/h9-12H,1-8H3,(H2,13,14,17)(H2,15,16,18)
IOIMDJXKIMCMIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as a butyrylcholinesterase inhibitor to determine the proportions of butyrylcholinesterase (BChE) in cat and tiger plasma
- to inhibit wild-type BChE in acetylcholinesterase assay
- to selectively block the enzymatic activity of AChE
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?