I-055
Isotonitazene hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol ((as free base))
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)OC(C=C1)=CC=C1CC2=NC3=C(N2CCN(CC)CC)C=CC([N+]([O-])=O)=C3.Cl
InChI
1S/C23H30N4O3.ClH/c1-5-25(6-2)13-14-26-22-12-9-19(27(28)29)16-21(22)24-23(26)15-18-7-10-20(11-8-18)30-17(3)4;/h7-12,16-17H,5-6,13-15H2,1-4H3;1H
SPCSJKWVWNMACY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)