T1126
Thyroglobulin from porcine thyroid gland
powder
Sinonimo/i:
TG human
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine thyroid
Stato
powder
PM
~670 kDa
Composizione
Iodine, ≥0.3%
Tenore di azoto
14.0-17.5% total
tecniche
protein purification: suitable
Ceneri
≤4%
pI
4.58
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
pig ... TG(100156471)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
With the emergence of mass spectrometry for the clinical measurement of proteins in biological matrices, the development of biological reference materials will continue to grow in importance.