T104
Tropisetron
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ICS-205,930, Navoban, endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol Indol-3-yl-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H
XIEGSJAEZIGKSA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNB2(1141) , CHRNB4(1143) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242)
rat ... Chrna7(25302) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr3a(79246)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)