Y0000616
Tropisetron
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
ICS-205,930, Navoban, endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol Indol-3-yl-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tropisetron
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H
XIEGSJAEZIGKSA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)