SYNS371007
Synthware™ microliter syringe
borosilicate glass 3.3, needle, Bevel Tip, capacity 100 μL
Sinonimo/i:
Synthware S371007, glass sample syringe
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
needle Bevel Tip
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech S371007
Capacità
100 μL
Descrizione generale
Microliter Sample Syringe, Capacity: 100ul
Applicazioni
kemetch; synthware; syringe; microliter
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)