SRP6551
IL 17 A/F from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
IL-17A, IL-17F, Interleukin 17 A/F, Interleukin 17A, Interleukin 17F
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
30.7 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezze
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... IL17 A/F(301289)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)