Documenti fondamentali
SRP6311
Sigma-Aldrich
Trypsin Pancreas from human pancreas
≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Beta-trypsin, Cationic trypsinogen, PRSS1, Serine protease 1, TRP1, TRY1, TRYP1, Trypsin I
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
21-23 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TRYP1(5644)
Descrizione generale
Trypsin hydrolyzes peptides, amides, and ester bonds involving the carboxyl groups of L-arginine or L-lysine. Increased serum values of this enzyme and/or its zymogen (trypsinogen) have been found in patients with cystic fibrosis. Trypsinogen has three isoforms: cationic (trypsinogen 1), anionic (trypsinogen 2, MW - 22.5 kDa), and mesotrypsinogen (trypsinogen 3, MW - 25 kDa). The trypsin available is the cationic form.
Stato fisico
Lyophilized from 2 mM HCl.
Ricostituzione
In water or aqueous buffer
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)