SRP6014
HGF human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
F-TCF, HGF, HGFB, Hepatopoietin (HPTA), Scatter Factor (SF)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
80.017 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | embryo: suitable
Impurezze
Endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HGF(3082)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SRP6014-1MG | 4061837235672 |