SRP3063
IGF-Binding Protein 2 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IBP-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
31.5 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IGFBP2(3485)
Categorie correlate
Descrizione generale
Recombinant human IGF-BP2 is a 31.5kDa protein consisting of 289 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)