SRP3069
IGF-I human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IGF-IA, Somatamedin C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
PM
~7.6 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.00 EU/μg endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IGF1(3479)
Descrizione generale
Applicazioni
- as positive control in the quantification of growth factors in adipose-derived stem cells using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- as a medium supplement for trunk crestosphere cultures
- in stimulation protein kinase B (Akt) methylation in human embryonic kidney cells (HEK293) and human melanoma cell line(A375)
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3