SRP3182
VEGF human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Folliculostellate cell-derived growth factor, Glioma-derived endothelial cell mitogen, VPF, Vascular Endothelial Growth Factor-A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
1.0-8.0 ng/mL
PM
38.2 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VEGFA(7422)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)