GF315
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
animal free, >98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Vascular Endothelial Growth Factor 165, VEGF-165, VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF-A
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
VEGF165 Protein, Human Recombinant Animal Free, The Vascular endothelial growth factor (VEGF or VEGFA) is a potent mediator of both angiogenesis & vasculogenesis in the fetus & adult. Manufactured using all non-animal reagents.
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impurezze
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Specificità
Mouse, Rat, Pig, Hamster, Trout, Green Algae, Sheep, Cow, Rabbit, Guinea Pig
Applicazioni
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1