SRP0608
GITR (CD357), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
AITR, Activation-Inducible TNFR Family Receptor, CD357, Glucocorticoid-induced TNFR-Related Protein, TNFRSF18, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 18
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
43 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF18(8784)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1