Documenti fondamentali
SRP0560
Sigma-Aldrich
CD40, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Bp50, TNFRSF5, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
45.9 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF18(8784)
Descrizione generale
Human secreted CD40, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 5, TNFRSF5, and Bp50, GenBank Accession No. NM_001250, a.a. 21-193 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 45.9 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1