5.05024
Ibotenic Acid
Sinonimo/i:
Ibotenic Acid, 2-amino-2-(3-hydroxyisoxazol-5-yl) acetic acid, α-Amino-(3-hydroxy-5-isoxazolyl)acetic acid, Glutamate Receptor Agonist, Ibotenic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 10 mM
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Rhodes, V., et al. 2013. J. Neurosci.33, 3380.
Yu, X., et al. 2012. Pharmacol. Biochem. & Beh.101, 479.
Albasser, M., et al. 2012. Beh. Neurosci.126, 659.
Eijkenboom, M., et al. 2000. Neurosci.101, 27.
Isacson, O., et al. 1984. Nature.311, 458.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3