SRE0038
β-Glucuronidase from abalone
lyophilized powder, β-glucuronidase ≥1,500,000 units/g solid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
abalone
Stato
lyophilized powder
β-glucuronidase activity
≥1,500,000 units/g solid
secondary activity
≤300,000 units/g solid sulfatase
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine.
Definizione di unità
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.