Documenti fondamentali
SML3900
Sigma-Aldrich
955, CDK9 PROTAC trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-N-(5-(((5-(tert-butyl)oxazol-2-yl)methyl)thio)thiazol-2-yl)-1-(2-(4-(2-(2,6-dimethoxy-4-(3-oxo-3-(6-oxo-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl)prop-1-en-1-yl)phenoxy)ethyl)piperazin-1-yl)-2-oxoethyl)piperidine-4-carboxamide trifluoroacetate, PL-SNS-032 conjugate 955 trifluoroacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H53N7O8S2 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
836.03 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
955 CDK9 PROTAC is a cell penetrant conjugate of the CDK9 inhibitor SNS-032 with new recruiter of the E3 ligase KEAP1 piperlongumine that potently degrades CDK9 in MOLT4 cells. Similarly, to THAL-SNS-032, 955 induces CDK10 degradation. 955 exhibits potent antiproliferative activity in several prostate cancer cell lines including LNCaP, 22RV1, PC3 and DU145 cells.
Cell penetrant, potent and selective CDK9 degrader
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)