454126
Methotrexate
≥98% (HPLC), solid, thymidylate synthetase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Methotrexate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Methotrexate,
Descrizione
Merck USA index - 14, 5985
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)C
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Takasuga, A., et al. 1992. J. Biochem.112, 652.
Hirata, S., et al. 1989. Arthritis Rheum. 32, 1065.
Jolivet, J., et al. 1983. New Engl. J. Med. 309, 1094.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3