SML3850
I-BET432
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-7-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-1,3-dimethyl-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-benzo[d]azepin-2(3H)-one, GSK 3740432, GSK-3740432, GSK3740432
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)