SML1948
S1QEL1.1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N1-(3-acetamidophenyl)-N2-(2-(4-methyl-2-(p-tolyl)thiazol-5-yl)ethyl)oxalamide, S1QEL
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=C(CCNC(C(NC2=CC=CC(NC(C)=O)=C2)=O)=O)SC(C3=CC=C(C)C=C3)=N1
InChI
1S/C23H24N4O3S/c1-14-7-9-17(10-8-14)23-25-15(2)20(31-23)11-12-24-21(29)22(30)27-19-6-4-5-18(13-19)26-16(3)28/h4-10,13H,11-12H2,1-3H3,(H,24,29)(H,26,28)(H,27,30)
BFNBJUBXXJKBFN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to investigate the role of mitochondrial-derived superoxide in triggering ferroptosis
- to study the mechanism involved in the regulation of anti-fungal responses of macrophages against Aspergillus infection
- in combination with mito-antioxidant to study their influence on mitochondria-derived H2O2 in cancer cells
- to determine the effect of oxidative stress depletion on myoblast differentiation
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)