Documenti fondamentali
SML3309
Sigma-Aldrich
DN01
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(4-((Dimethylamino)methyl)-2,6-dimethoxyphenyl)-7-fluoro-2-methylisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23FN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.42
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, White to light brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
DN01 is a potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor (BRD8(1) IC50 = 12 nM; BRD4(1) & BRD9 IC50 ≥10 μM) that serves as a useful chemical probe for the selective engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor for probing the engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)