Documenti fondamentali
SML3836
Sigma-Aldrich
Delamanid
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R)-2,3-Dihydro-2-methyl-6-nitro-2-{4-[4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1-piperidinyl]phenoxy]methyl]-imidazo[2,1-b]oxazole, (R)-2-Methyl-6-nitro-2-{4-[4-(4-trifluoromethoxyphenoxy)piperidin-1-yl]phenoxymethyl}-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]oxazole, Deltyba, OPC 67683, OPC-67683, OPC67683
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H25F3N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -8 to -12°, c = 0.5 in chloroform-d
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)OC2CCN(CC2)c3ccc(cc3)OC[C@@]4(Oc5[n](cc(n5)[N+](=O)[O-])C4)C
InChI
1S/C25H25F3N4O6/c1-24(15-31-14-22(32(33)34)29-23(31)38-24)16-35-18-4-2-17(3-5-18)30-12-10-20(11-13-30)36-19-6-8-21(9-7-19)37-25(26,27)28/h2-9,14,20H,10-13,15-16H2,1H3/t24-/m1/s1
XDAOLTSRNUSPPH-XMMPIXPASA-N
Azioni biochim/fisiol
Delamanid (OPC-67683) is an orally active mycolic acid biosynthesis inhibitor that is effective against both drug-susceptible and drug-resistant strains of M. tuberculosis H37Rv in vitro (MIC = 6 ng/mL) and exhibits significant in vivo efficacy with ~15-fold higher potency than rifampicin (RFP) in mice infected with M. tuberculosis Kurono (fold of lung CFU reduction post 28 days = 41.5 with 5 mg RFP/kg or 0.313 mg delamanid/kg daily orally dosage, 11,000-fold reduction with 0.625 mg delamanid/kg daily orally dosage).
Orally active mycolic acid biosynthesis inhibitor that is effective against drug-resistant strains of M. tuberculosis and is superior to rifampicin in vivo.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)