Key Documents
SML4007
Sigma-Aldrich
TMC207
new
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(αS,βR)-6-Bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-α-1-naphthalenyl-β-phenyl-3-quinolineethanol, (1R, 2S)-1-(6-Bromo-2methoxy-3-quinolinyl)-4-(dimethylamino)-2-(1-naphthalenyl)-1-phenyl-2-butanol, Bedaquiline, R 207910, R-207910, R207910
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H31BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
555.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D 195.0 to 155.0° (c = 0.5g/100mL in DMF)
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
BrC(C=C1)=CC2=C1N=C(OC)C([C@@H](C3=CC=CC=C3)[C@](O)(C4=CC=CC5=C4C=CC=C5)CCN(C)C)=C2
Azioni biochim/fisiol
Potent and selective mycobacterial ATP synthase inhibitor with broad-spectrum anti-mycobacterial activity.
TMC207 (Bedaquiline; R207910) is an orally active, potent and selective mycobacterial ATP synthase inhibitor (M. smegmatis IC50 = 2.5 nM or 1.4 ng (non-salt form)/mL; human mitochondrial ATP syntase IC50 >200 uM) with broad-spectrum anti-mycobacterial activity (MIC 10-120 ng/mL), including M. bovis, avium complex (MAC), kansasii, marinum, fortuitum, abscessus, smegmatis, ulcerans, and both drug-susceptible and multiple drug-resistant M. tuberculosis strains (to rigampin, isoniazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamide, fluoroquinolone).
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3