SMB00387
Prothionamide
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
Prothionamide, 2-propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-propylisonicotinylthioamide, 2-propylthioisonicotinamide, 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylisonicotinylthioamide
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Storage class (TRGS 510) Non Combustible liquids.)
Colore
yellow
Spettro attività antibiotica
mycobacteria
Modalità d’azione
enzyme | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(C1=CC(CCC)=NC=C1)=S
InChI
1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
VRDIULHPQTYCLN-UHFFFAOYSA-N