SML3593
Hexachlorophene
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,2′,3,3′,5,5′-Hexachloro-6,6′-dihydroxydiphenylmethane, 2,2′-Dihydroxy-3,3′,5,5′,6,6′-hexachlorodiphenylmethane, 2,2′-Methylenebis[3,4,6-trichlorophenol], Nabac
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(C(O)=C(C=C1Cl)Cl)CC2=C(C(Cl)=CC(Cl)=C2O)Cl
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)