1305008
USP
Hexachlorophene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hexachlorophene, 2,2′-Methylenebis(3,4,6-trichlorophenol)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hexachlorophene
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cc2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C13H6Cl6O2/c14-6-2-8(16)12(20)4(10(6)18)1-5-11(19)7(15)3-9(17)13(5)21/h2-3,20-21H,1H2
ACGUYXCXAPNIKK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Hexachlorophene Cleansing Emulsion
- Hexachlorophene Liquid Soap
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)