SML0120
Perhexiline maleate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2,2-Dicyclohexylethyl)piperidine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C1CCC(CC1)C(CC2CCCCN2)C3CCCCC3
InChI
1S/C19H35N.C4H4O4/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h16-20H,1-15H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
JDZOTSLZMQDFLG-BTJKTKAUSA-N
Informazioni sul gene
human ... CPT1B(1375) , CPT2(1376) , MTOR(2475)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?