SML3546
KW-2449
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-1-{4-[2-(1H-Indazol-3-yl)vinyl]benzoyl}piperazine, KW 2449, KW2449, [4-[(E)-2-(1H-Indazol-3-yl)ethenyl]phenyl]-1-piperazinylmethanone, [4-[(E)-2-(1H-Indazol-3-yl)ethenyl]phenyl]-piperazin-1-ylmethanone
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)