A2027
L-Arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
cathepsin H substrate
Sinonimo/i:
Arginine 4-methyl-7-coumarylamide
Saggio
≥97% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)ccc12
InChI
1S/C16H21N5O3.ClH/c1-9-7-14(22)24-13-8-10(4-5-11(9)13)21-15(23)12(17)3-2-6-20-16(18)19;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,21,23)(H4,18,19,20);1H/t12-;/m0./s1
PFLMUQNBZRXRHD-YDALLXLXSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3