Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
M8883
Sigma-Aldrich
4-metilumbelliferil fosfato
phosphatase substrate
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-phosphoric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.15
Beilstein:
1687229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Descrizione
phosphatase substrate
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Fluorescenza
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
l 4-metilumbelliferilfosfato è stato usato come substrato per la fosfatasi alcalina nel saggio di binding di peptidi. È stato utilizzato anche come substrato fluorogenico nel dosaggio con immunoadsorbente legato ad un enzima (saggio ELISA).
Azioni biochim/fisiol
Il 4-metilumbelliferilfosfato funge da substrato fluorogenico per la fosfatasi proteica calmodulina-dipendente e in studi di cinetica sulla fosfatasi alcalina. È un substrato per la fosfatasi alcalina nelle procedure per il dosaggio con immunoadsorbente legato ad un enzima (saggio ELISA). Il 4-metilumbelliferilfosfato è sette volte più sensibile del monofosfato di ftenoftaleina e dalle otto alle tredici volte più sensibile del p-nitrofenil fosfato negli immunodosaggi enzimatici per la individuazione di anticorpi per i virus dell′immunodeficienza umana.
Substrati
Substrato fluorogenico per fosfatasi.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
W Fang
The Journal of applied bacteriology, 80(6), 577-582 (1996-06-01)
A fluorimetric technique was compared with the plate counting method for quantification of viable cells of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in the liquid medium. The fluorimetric assay measures the release of fluorogenic 4-methylumbelliferone (4-MU) from 4-methylumbelliferyl phosphate by the
Francesca Bertolini et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 96(11), 2931-2944 (2007-08-21)
Oxidative damage to proteins, implicated amongst other in the etiology and progression of Parkinson's disease (PD) and Alzheimer's disease (AD), results in the loss of specific biological protein function. A simple, sensitive, and cost-effective fluorimetric test to assess the antioxidant
Lisa Kathleen Eckford-Soper et al.
PloS one, 15(10), e0234372-e0234372 (2020-10-23)
There arose one of the most important ecological transitions in Earth's history approximately 750 million years ago during the middle Neoproterozoic Era (1000 to 541 million years ago, Ma). Biomarker evidence suggests that around this time there was a rapid
T J Browning et al.
Nature communications, 8, 15465-15465 (2017-05-20)
In certain regions of the predominantly nitrogen limited ocean, microbes can become co-limited by phosphorus. Within such regions, a proportion of the dissolved organic phosphorus pool can be accessed by microbes employing a variety of alkaline phosphatase (APase) enzymes. In
Yuka Hama et al.
Nutrients, 12(10) (2020-10-18)
Although folate deficiency was reported to be associated with hyperhomocysteinemia, influence of folate supplementation on cognition remains controversial. Therefore, we explored the effects of folate supplementation on the cognition and Homocysteine (Hcy) level in relatively short periods in patients with