M8168
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt
phosphatase substrate, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
4-MUP, Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt, phosphatase substrate
Descrizione
phosphatase substrate
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Fluorescenza
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OP([O-])([O-])=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P.2Na/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;;/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
WUUDJQVNZPEPKN-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?