SML3264
Teduglutide trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
ALX 0600, TFA salt, ALX-0600, TFA salt, ALX0600, TFA salt, HGDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITD, TFA salt, His-Gly-Asp-Gly-Ser-Phe-Ser-Asp-Glu-Met-Asn-Thr-Ile-Leu-Asp-Asn-Leu-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Asn-Trp-Leu-Ile-Gln-Thr-Lys-Ile-Thr-Asp, TFA salt, [Gly2]-GLP-2 (human), TFA salt, [Gly2]-Glucagon-like peptide II (human), TFA salt, [Gly2]GLP-2 (human), TFA salt
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3