Key Documents
220892
Sigma-Aldrich
1,4-butandiolo diglicidil etere
≥95%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(2,3-epoxypropyloxy)butane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Beilstein:
115238
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
~10 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
266 °C (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′1,4-Butanediolo diglicile etere (BDDE) è un liquido viscoso di natura igroscopica. Il BDDE è il composto epossidico omobifunzionale più comunemente usato. Il BDDE può reagire con ammine, idrossili e gruppi solfidrilici per produrre rispettivamente ammine secondarie, legami etere o legami tioetere.
Applicazioni
Il BDDE è un agente reticolante che viene usato:
  • nella preparazione di amilosio, xilano e idrossietilcellulosa.
  • per reticolare la polietilenimmina che funge da strato hole-blocking nelle celle solari organiche.
  • per reticolare l'acido ialuronico negli idrogel.
  • per l′attivazione di polimeri solubili di destrano.
  • supporti bis-epossidici contenenti ammina o idrossile vengono fatti reagire con BDDE per formare particelle contenenti un gruppo epossido terminale per le reazioni di immobilizzazione.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yasemin Udum et al.
Organic electronics, 15(5), 997-1001 (2014-05-13)
We have developed a hole-blocking layer for bulk-heterojunction solar cells based on cross-linked polyethylenimine (PEI). We tested five different ether-based cross-linkers and found that all of them give comparable solar cell efficiencies. The initial idea that a cross-linked layer is
Wei-Yao Chen et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(16) (2021-08-28)
(1) Background: Obesity is one of the most widespread chronic diseases and increases the risk of several other chronic diseases, especially type 2 diabetes. (2) Methods: Endobarrier is a new medical device what is worn in the small intestines for
Lennart Kenne et al.
Carbohydrate polymers, 91(1), 410-418 (2012-10-10)
Definitions and methods for the quantification of degree of modification and cross-linking in cross-linked hyaluronic acid (HA) hydrogels are outlined. A novel method is presented in which the HA hydrogel is degraded by the enzyme chondroitinase AC and the digest
David Stocks et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 10(9), 974-980 (2011-11-05)
Hyaluronic acid (HA) gels are commonly injected into the skin to lift rhytides and to improve facial appearance. The different processes used in their manufacture and formulation yield products with unique physical characteristics that play an important role in predicting
M M Diogo et al.
Journal of chromatography. A, 849(2), 413-419 (1999-08-24)
The fractionation of Chromobacterium viscosum lipase was performed using a polypropylene glycol-Sepharose gel. The influence of mobile phase composition on the adsorption of lipase on the gel was studied and it was found that the retention of lipase depends on