202533
1,3-Butadiene diepoxide
97%
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Diepoxybutane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
25 mmHg ( 56 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impurezze
<3% methylene chloride
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2-4 °C (lit.)
Densità
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1OC1C2CO2
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2
ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?