Key Documents
412813
Sigma-Aldrich
N,N-Diglycidyl-4-glycidyloxyaniline
Sinonimo/i:
4-(Diglycidylamino)phenyl glycidyl ether, 4-Glycidyloxy-N ,N -diglycidylaniline, N ,N ,o -Triglycidyl-p -aminophenol, p -(Diglycidylamino)phenyl glycidyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.567 (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1OC1COc2ccc(cc2)N(CC3CO3)CC4CO4
InChI
1S/C15H19NO4/c1-3-12(17-9-15-10-20-15)4-2-11(1)16(5-13-7-18-13)6-14-8-19-14/h1-4,13-15H,5-10H2
AHIPJALLQVEEQF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Giovanni Fortunato et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-09)
Efficient and comprehensive recycling of fiber-reinforced thermosets is particularly challenging, since the irreversible degradation of the matrix component is necessary in order to separate the fiber component in high purity. In this work, a new approach to fully recyclable thermoset