SML3197
CA77.1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)phenyl)acetamide, N-[4-(6-Chloro-2-quinoxalinyl)phenyl]-acetamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc2ncc(nc2cc1)c3ccc(cc3)NC(=O)C
InChI
1S/C16H12ClN3O/c1-10(21)19-13-5-2-11(3-6-13)16-9-18-15-8-12(17)4-7-14(15)20-16/h2-9H,1H3,(H,19,21)
ZQXMPDVGBWOTBY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)