Documenti fondamentali
591068
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodimethylamine-d6
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated N-nitrosodimethylamine, Dimethylnitrosamine-d6, NDMA-d6
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2NNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
153 °C/774 mmHg (lit.)
Densità
1.086 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Hao Dong et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 82-88 (2015-11-01)
A sensitive gas chromatography-mass spectrometry method was established for the simultaneous determination of thirteen N-nitrosamines (NAs) in skin care cosmetics. The cosmetics samples were firstly dispersed by water and subsequently extracted and purified using salting out-acetonitrile homogeneous extraction method. Finally