Y0002259
N-Nitroso-dimethylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Nitrosodimethylamine (NDMA) solution, NDMA
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Concentrazione
in methanol
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of NDMA in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)