Documenti fondamentali
SML3090
Sigma-Aldrich
EN4-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-4-(but-2-enamidomethyl)-N-(2-(4-ethoxyphenoxy)phenyl)benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H26N2O4
Peso molecolare:
430.50
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
EN4-2 is a cell penetrant, potent and selective covalent c-MYC inhibitor that targets cysteine 171 located within a predicted intrinsically disordered region of MYC. EN4-2 inhibits MYC transcriptional activity, downregulates multiple MYC transcriptional targets, reduces MYC and MAX thermal stability, and impairs tumorigenesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)