475956
c-Myc Inhibitor
The c-Myc Inhibitor, also referenced under CAS 403811-55-2, controls the biological activity of c-Myc.
Sinonimo/i:
c-Myc Inhibitor, 10058-F4, ( Z,E)-5-(4-Ethylbenzylidine)-2-thioxothiazolidin-4-one, 10058-F4, (Z,E)-5-(4-Ethylbenzylidine)-2-thioxothiazolidin-4-one
Saggio
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H11NOS2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10-11(14)13-12(15)16-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+
SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
c-Myc
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3