SML2852
Capadenoson
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-6-[[[2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-4-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]pyridine-3,5-dicarbonitrile, 2-Amino-6-[[[2-(4-chlorophenyl)-4-thiazolyl]methyl]thio]-4-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-3,5-pyridinedicarbonitrile, BAY 68-4986, BAY-68-4986, BAY68-4986
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC1=C(C2=CC=C(OCCO)C=C2)C(C#N)=C(N)N=C1SCC3=CSC(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N3
InChI
1S/C25H18ClN5O2S2/c26-17-5-1-16(2-6-17)24-30-18(13-34-24)14-35-25-21(12-28)22(20(11-27)23(29)31-25)15-3-7-19(8-4-15)33-10-9-32/h1-8,13,32H,9-10,14H2,(H2,29,31)
CITWCLNVRIKQAF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)