SML2762
RG1534
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-N-((4-((5-chloropyrimidin-2-yl)oxy)-3-methylphenyl)carbamoyl)benzamide, 2-Amino-N-[[[4-[(5-chloro-2-pyrimidinyl)oxy]-3-methylphenyl]amino]carbonyl]benzamide;
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=CC=CC=C1C(NC(NC2=CC(C)=C(C=C2)OC3=NC=C(C=N3)Cl)=O)=O
InChI
1S/C19H16ClN5O3/c1-11-8-13(6-7-16(11)28-19-22-9-12(20)10-23-19)24-18(27)25-17(26)14-4-2-3-5-15(14)21/h2-10H,21H2,1H3,(H2,24,25,26,27)
NLVSCQFSPVSAOF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)