Documenti fondamentali
SML3856
Sigma-Aldrich
Alisporivir
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(2S,3R,4R,6E)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6-octenoyl-(2S)-2-aminobutanoyl-N-methyl-D-alanyl-N-ethyl-L-valyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl], DEB025, Debio 025
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C63H113N11O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
1216.64
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
(Powder or Lyophilized powder or film)
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Alisporivir is a Cyclophilin A inhibitor with potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity. Alisporivir has also been investigated for Duchenne muscular dystrophy.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3