Documenti fondamentali
AB10911
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-osteocalcina
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Bone Gla protein, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein, bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein (osteocalcin)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BGLAP(632)
mouse ... Bglap(12096)
rat ... Bglap(25295)
Descrizione generale
L′osteocalcina appartiene alla famiglia delle proteine Gla della matrice. Rappresenta l′1-2% di tutte le proteine ossee. Sintetizzata dagli osteoblasti, è uno dei componenti principali della matrice ossea non collagenica. Mostra elevata affinità per il calcio e lega fortemente l′apatite. Dal 60 al 90% della osteocalcina neosintetizzata viene incorporata nella matrice ossea, dove si lega a idrossiapatite durante la mineralizzazione della matrice. Il resto della osteocalcina viene rilasciato nel torrente ematico, dove può essere misurata quale marcatore sensibile della formazione ossea. L′osteocalcina presente nel siero è quasi esclusivamente derivata dalla formazione ossea, e non deriva, se non scarsamente, dal processo di riassorbimento. I farmaci che agiscono primariamente sul riassorbimento osseo, come i bisfosfonati, inducono un decremento rapido di specifici marcatori di riassorbimento osseo, mentre i livelli di osteocalcina variano solo dopo periodi prolungati di trattamento, come atteso vista la dinamica di un marcatore di formazione ossea. L′osteocalcina aumenta nelle patologie caratterizzate da un aumento del turnover osseo, come l′osteoporosi, l′iperparatiroidismo e la malattia di Paget, e bassa nelle patologie associate a basso turnover osseo, come l′ipoparatiroidismo e il deficit di ormone della crescita.
Specificità
L′anticorpo riconosce la proteina osteocalcina.
Immunogeno
Epitopo: aa 59-74
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 59-74 della proteina osteocalcina.
Applicazioni
La rivelazione della osteocalcina tramite questo anticorpo è convalidata per l′uso nei saggi di WB e IH.
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisato di cuore umano.
Western blotting:
una diluizione 1:500-1:5.000 di questo anticorpo ha rivelato la osteocalcina in 10 μg di lisati di cuore umano.
Descrizione del bersaglio
Calcolato a 11 kDa.
*Si osserva una banda a ~22 kDa. La differenza tra banda osservata e attesa può essere dovuta a modificazioni post-traduzionali.
Linkage
Sostituisce: MABD182
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kentaro Akiyama et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 887, 111-121 (2012-05-09)
Recently, a variety of mesenchymal stem cells (MSCs), including dental pulp stem cells, stem cells from human exfoliated deciduous teeth, stem cells from apical papilla, periodontal ligament stem cells, and mesenchymal stem cells derived from human gingival, were isolated from
Sun Young Lee et al.
Experimental & molecular medicine, 53(4), 591-604 (2021-04-04)
Aging is associated with cellular senescence followed by bone loss leading to bone fragility in humans. However, the regulators associated with cellular senescence in aged bones need to be identified. Hypoxia-inducible factor (HIF)-2α regulates bone remodeling via the differentiation of
In vitro and in vivo characteristics of stem cells derived from the periodontal ligament of human deciduous and permanent teeth.
Je Seon Song,Seong-Oh Kim,Seung-Hye Kim,Hyung-Jun Choi,Heung-Kyu Son,Han-Sung Jung et al.
Tissue Engineering: Part A null
Daniel Deluiz et al.
Scientific reports, 9(1), 11806-11806 (2019-08-16)
Atrophic maxillary ridges present a challenge in the field of oral implantology. Autologous bone is still considered the gold standard grafting material, but the increased morbidity and surgical complications represent a major drawback for its use. The aim of this
Polycystin-1 mediates mechanical strain-induced osteoblastic mechanoresponses via potentiation of intracellular calcium and Akt/?-catenin pathway.
Wang, H; Sun, W; Ma, J; Pan, Y; Wang, L; Zhang, W
Testing null