Documenti fondamentali
MABD123
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-osteocalcina, clone 7D1.13
clone 7D1.13, from mouse
Sinonimo/i:
Bone Gla protein, BGP, BGLAP, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D1.13, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BGLAP(632)
Descrizione generale
L'osteocalcina è un componente proteico abbondante e non collagenenoso dell'osso, prodotto dagli osteoblasti. Essa compare in modo transiente al momento della deposizione minerale a livello delle ossa embrionali, dove si lega all'idrossiapatite in modo calcio-dipendente. L′osteocalcina è una delle proteine non collagenose più abbondanti presenti nell'osso adulto mineralizzato. È spesso studiata nell′analisi dell'osteogenesi delle cellule staminali embrionali e mesenchimali.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente all'osteocalcina umana.
Applicazioni
Rileva l'osteocalcina utilizzando questo anticorpo anti-osteocalcina monoclonale di topo, clone 7D1.13, validato per l'uso in IHC (paraffina & tessuto).
Sottocategoria di ricerca
Cellule staminali mesenchimali
Osteobiologia
Qualità
Testato mediante immunoistochimica sull'osso trabecolare in una biopsia ossea umana.
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:50 di questo anticorpo ha rilevato l′osteocalcina nell′osso trabecolare umano in una biopsia ossea.
Descrizione del bersaglio
~6 kDa calcolato
Linkage
Sostituisce: MABD182
Stato fisico
Formato: purificato
Risultati analitici
Controllo
Osso trabecolare umano in biopsia ossea.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Zhe Shi et al.
International journal of nanomedicine, 15, 9337-9353 (2020-12-03)
Autologous bone grafts are the gold standard for treating bone defects. However, limited bone supply and morbidity at the donor site restrict its extensive use. Therefore, developing bone graft materials as an alternative to autologous grafts has gained considerable attention.