438194
LRRK2 Inhibitor II, CZC-25146
The LRRK2 Inhibitor II, CZC-25146 controls the biological activity of LRRK2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
LRRK2 Inhibitor II, CZC-25146, N-(2-(5-Fluoro-2-(2-methoxy-4-morpholinophenylamino)pyrimidin-4-ylamino)phenyl)methanesulfonamide, HCl, N-(2-(2-(2-Methoxy-4-morpholinophenylamino)-5-fluoropyrimidin-4-ylamino)phenyl)methanesulfonamide, HCl
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
gray to off-white
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=C(N=C(NC2=CC=C(N3CCOCC3)C=C2OC)N=C1)NC4=CC=CC=C4NS(=O)(C)=O.[xHCl]
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3